Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acid orange 17

Fournisseur: TCI
Synonyms: Brilliant Orange H

B0778-25G
TCIAB0778-25GEA 85.8 EUR InStock
TCIAB0778-25G
Acid orange 17
Acid orange 17


Formule: C₁₈H₁₆N₂O₄S
MW: 378,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059907
Numéro CAS: 52749-23-2
EINECS: 258-153-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Lambda max. 490.0 to 494.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 450 (H2O, 490.0 to 494.0 nm)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité