Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 5-bromosalicylíque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-hydroxybenzoic acid

B0895-25G
TCIAB0895-25GEA 52.8 EUR InStock
TCIAB0895-25G
Acide 5-bromosalicylíque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 5-bromosalicylíque


Formule: C₇H₅BrO₃
MW: 217,02 g/mol
Point d'ébullition: 334 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 170…171 °C
Numéro MDL: MFCD00002455
Numéro CAS: 89-55-4
EINECS: 201-917-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2a8282c752e64f81ea76549a1179684dd301385&vid=f2a8282c752e64f81ea76549a1179684dd301385&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité