Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Butyne ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

B0951-5ML
TCIAB0951-5MLEA 60.5 EUR InStock
TCIAB0951-5ML
2-Butyne ≥97.0% (par GC)
2-Butyne


Formule: C₄H₆
MW: 54,09 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009275
Numéro CAS: 503-17-3
EINECS: 207-962-2
ONU: 1144
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bdaf0301dffdbb4b525b36d29577ff65ea3fc4c3&vid=bdaf0301dffdbb4b525b36d29577ff65ea3fc4c3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité