1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)-2-butyne >50.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,4-Di(2-hydroxyethoxy)-2-butyne, 2,2-(But-2-yne-1,4-diylbis(oxy))diethanol, 2-Butyne-1,4-diol Bis(2-hydroxyethyl) Ether
B0979-25G
TCIAB0979-25GEA 53.9 EUR InStock
TCIAB0979-25G
1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)-2-butyne >50.0% (par GC)
1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)-2-butyne
Formule: C₈H₁₄O₄
MW: 174,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002883
Numéro CAS: 1606-85-5
EINECS: 216-526-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 50.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité