Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Butyrate de 1-naphtyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Butyric acid 1-naphthyl ester, α-Naphthyl butyrate, Butanoic acid α-naphthyl ester, Butanoic acid 1-naphthyl ester, Butyric acid α-naphthyl ester

B1096-5G
TCIAB1096-5GEA 95.7 EUR InStock
TCIAB1096-5G
Butyrate de 1-naphtyle ≥98.0% (par GC)
Butyrate de 1-naphtyle


Formule: C₁₄H₁₄O₂
MW: 214,26 g/mol
Point d'ébullition: 182°C
Point de fusion: 95.5…96.5 °C
Densité: 1,0191 g/cm³ (17.2 °C)
Point d'éclair: 62°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00003923
Numéro CAS: 3121-70-8
EINECS: 221-500-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dea0e4e6af2ba645a1e8b5a08882f4f83da4d6e9&vid=dea0e4e6af2ba645a1e8b5a08882f4f83da4d6e9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité