Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1-Bis(morpholino)ethylene ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,4'-(Ethylene-1,1-diyl)bismorpholine, 1,1-Dimorpholinoethylene

B1180-10G
TCIAB1180-10GEA 306 EUR InStock
TCIAB1180-10G
1,1-Bis(morpholino)ethylene ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
1,1-Bis(morpholino)ethylene


Formule: C₁₀H₁₈N₂O₂
MW: 198,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059775
Numéro CAS: 14212-87-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité