Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Ethyl-trans-3-benzoylacrylate ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: trans-3-Benzoylacrylic Acid Ethyl Ester, (E)-Ethyl 4-oxo-4-phenylbut-2-enoate

B1233-5G
TCIAB1233-5GEA 391 EUR InStock
TCIAB1233-5G
Ethyl-trans-3-benzoylacrylate ≥95.0% (par GC)
Ethyl-trans-3-benzoylacrylate


Formule: C₁₂H₁₂O₃
MW: 204,23 g/mol
Point d'ébullition: 185°C
Numéro MDL: MFCD00011533
Numéro CAS: 15121-89-8
EINECS: 408-040-4
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité