Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

N-Benzyltrimethylsilylamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (Benzylamino)trimethylsilane, N-(Trimethylsilyl)benzylamine

B1728-5G
TCIAB1728-5GEA 158 EUR InStock
TCIAB1728-5G
N-Benzyltrimethylsilylamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-Benzyltrimethylsilylamine


Formule: C₁₀H₁₇NSi
MW: 179,34 g/mol
Point d'éclair: 40°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00075505
Numéro CAS: 14856-79-2
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité