Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 3-bromo-2,5,6-triméthoxybenzoïque ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

B1740-1G
TCIAB1740-1GEA 175 EUR InStock
TCIAB1740-1G
Acide 3-bromo-2,5,6-triméthoxybenzoïque ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3-bromo-2,5,6-triméthoxybenzoïque


Formule: C₁₀H₁₁BrO₅
MW: 291,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191620
Numéro CAS: 101460-22-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 94.0 to 97.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité