Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-6-chloro-4-nitroaniline ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B1771-25G
TCIAB1771-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAB1771-25G
2-Bromo-6-chloro-4-nitroaniline ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-6-chloro-4-nitroaniline


Formule: C₆H₄BrClN₂O₂
MW: 251,47 g/mol
Point de fusion: 177.4 °C
Numéro MDL: MFCD00014770
Numéro CAS: 99-29-6
EINECS: 202-745-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc2def6980594b9ad7463079eee37e2275079c26&vid=670d8f67db789baf722185bff4206632ac20d311&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 175.0 to 178.0 deg-C
Solubility in Pyridine very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité