Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Butyl-2-urée ≥96.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: n-Butylurea

B1831-25G
TCIAB1831-25GEA 74.8 EUR InStock
TCIAB1831-25G
1-Butyl-2-urée ≥96.0% (sur base azote total)
1-Butyl-2-urée


Formule: C₅H₁₂N₂O
MW: 116,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007956
Numéro CAS: 592-31-4
EINECS: 209-748-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29c801005e5ee1526a0fe04e464691d3ac1a6b57&vid=29c801005e5ee1526a0fe04e464691d3ac1a6b57&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
Melting point 92.0 to 97.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité