Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Oxyde de butyle et de 2-pyridyle ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Butyl 2-pyridyl ether, 2-n-Butoxypyridine

B1925-25G
TCIAB1925-25GEA 48.4 EUR InStock
TCIAB1925-25G
Oxyde de butyle et de 2-pyridyle ≥97.0% (par GC)
Oxyde de butyle et de 2-pyridyle


Formule: C₉H₁₃NO
MW: 151,21 g/mol
Point d'ébullition: 200°C
Densité: 0,9702 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 75°C
Numéro MDL: MFCD00006267
Numéro CAS: 27361-16-6
EINECS: 248-428-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7564a5ec701228ae4548916dadc0ca7d6ae98f2d&vid=7564a5ec701228ae4548916dadc0ca7d6ae98f2d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité