Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-tert-Butyl(1-benzylpyrrolidin-3-yl)carbamate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (3R)-(+)-1-Benzyl-3-(tert-butoxycarbonylamino)pyrrolidine, (R)-tert-Butyl (1-benzylpyrrolidin-3-yl)carbamate

B1932-5G
TCIAB1932-5GEA 36.3 EUR InStock
TCIAB1932-5G
(R)-tert-Butyl(1-benzylpyrrolidin-3-yl)carbamate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(R)-tert-Butyl(1-benzylpyrrolidin-3-yl)carbamate


Formule: C₁₆H₂₄N₂O₂
MW: 276,3740 g/mol
Numéro MDL: MFCD01321148
Numéro CAS: 131878-23-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 81.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +17.0 to +20.0 deg (C=2, EtOH)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité