Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Bromobenzo[d]thiazol-2(3H)-one ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 6-Bromo-2-benzothiazolinone

B2012-1G
TCIAB2012-1GEA 52.8 EUR InStock
TCIAB2012-1G
6-Bromobenzo[d]thiazol-2(3H)-one ≥97.0% (par GC)
6-Bromobenzo[d]thiazol-2(3H)-one


Formule: C₇H₄BrNOS
MW: 230,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00239363
Numéro CAS: 62266-82-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 228.0 to 232.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité