Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromobenzamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

B2050-5G
TCIAB2050-5GEA 132 EUR InStock
TCIAB2050-5G
2-Bromobenzamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2-Bromobenzamide


Formule: C₇H₆BrNO
MW: 200,03 g/mol
Point d'ébullition: 198 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 160…162 °C
Densité: 1,609 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007969
Numéro CAS: 4001-73-4
EINECS: 223-650-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c495213f6ea2450ddf5cc5b4991c70535872a809&vid=c495213f6ea2450ddf5cc5b4991c70535872a809&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité