Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzeneseleninic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Benzeneseleninicacid

B2134-5G
TCIAB2134-5GEA 77 EUR InStock
TCIAB2134-5G
Benzeneseleninic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Benzeneseleninic acid


Formule: C₆H₆O₂Se
MW: 189,706 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002100
Numéro CAS: 6996-92-5
EINECS: 230-271-2
ONU: 3283
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cdd1d4c06cc103aadbe2b6b2edfb32ad383b42c9&vid=cdd1d4c06cc103aadbe2b6b2edfb32ad383b42c9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité