1,4-Bis(2-chloroethyl)benzene ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B2201-1G
TCIAB2201-1GEA 160 EUR InStock
TCIAB2201-1G
1,4-Bis(2-chloroethyl)benzene ≥96.0% (par GC)
1,4-Bis(2-chloroethyl)benzene
Formule: C₁₀H₁₂Cl₂
MW: 203,11 g/mol
Numéro CAS: 7379-84-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité