Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(tert-Butoxycarbonyl)aminoferrocene ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Boc-aminoferrocene

B2227-1G
TCIAB2227-1GEA 404 EUR InStock
TCIAB2227-1G
N-(tert-Butoxycarbonyl)aminoferrocene ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-(tert-Butoxycarbonyl)aminoferrocene


Formule: C₁₅H₁₉FeNO₂
MW: 301,17 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03844774
Numéro CAS: 339195-19-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité