Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,5-Bis(2-cyanoethylthio)-1,3-dithiole-2-thione ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Danger

B2228-1G
TCIAB2228-1GEA 175 EUR InStock
TCIAB2228-1G
4,5-Bis(2-cyanoethylthio)-1,3-dithiole-2-thione ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4,5-Bis(2-cyanoethylthio)-1,3-dithiole-2-thione


Formule: C₉H₈N₂S₅
Numéro MDL: MFCD01096160
Numéro CAS: 132765-35-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité