Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1',1'',1'''-{[5-(Bromométhyl)-1,3-phénylène]bis[oxyméthylènebenzène-5,1,3-triylbis(oxyméthylène)]}tétrakis(3,5-diméthoxybenzène) ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

B2248-1G
TCIAB2248-1GEA 410 EUR InStock
TCIAB2248-1G
1,1',1'',1'''-{[5-(Bromométhyl)-1,3-phénylène]bis[oxyméthylènebenzène-5,1,3-triylbis(oxyméthylène)]}tétrakis(3,5-diméthoxybenzène) ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
1,1',1'',1'''-{[5-(Bromométhyl)-1,3-phénylène]bis[oxyméthylènebenzène-5,1,3-triylbis(oxyméthylène)]}tétrakis(3,5-diméthoxybenzène)


Formule: C₅₇H₅₉BrO₁₄
MW: 1047,99 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 152811-37-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité