Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(2-Bromopropyl)benzène ≥93.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromo-1-phenylpropane, (2-Bromopropyl)benzene

B2290-5G
TCIAB2290-5GEA 149 EUR InStock
TCIAB2290-5G
(2-Bromopropyl)benzène ≥93.0% (par GC)
(2-Bromopropyl)benzène


Formule: C₆H₅CH₂CHBrCH₃
MW: 199,09 g/mol
Point d'ébullition: 107 °C (1013 hPa)
Densité: 1,2908 g/cm³ (16 °C)
Point d'éclair: 90°C
Numéro MDL: MFCD00000149
Numéro CAS: 2114-39-8
EINECS: 218-315-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e70740e31ac0eaca8ccfef2e208b6f4d2064dd41&vid=e6c56f4d42689094477eb34ce7f2678d889b2521&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 93.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité