Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromo-1,10-phénanthroline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

B2632-200MG
TCIAB2632-200MGEA 124 EUR InStock
TCIAB2632-200MG
3-Bromo-1,10-phénanthroline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Bromo-1,10-phénanthroline


Formule: C₁₂H₇BrN₂
MW: 259,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD08276287
Numéro CAS: 66127-01-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 171.0 to 175.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité