Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

tert-Butyldimethylsilyl-N-phenylbenzimidate ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: O-(tert-Butyldimethylsilyl)benzanilide, TBDMS-BEZA

B2697-5G
TCIAB2697-5GEA 175 EUR InStock
TCIAB2697-5G
tert-Butyldimethylsilyl-N-phenylbenzimidate ≥98.0% (par HPLC)
tert-Butyldimethylsilyl-N-phenylbenzimidate


Formule: C₁₉H₂₅NOSi
MW: 311,50 g/mol
Numéro CAS: 404392-70-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité