Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2-Bis(3-cyclohexyl-4-hydroxyphenyl)propane ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2-Bis(4-hydroxy-3-cyclohexylphenyl)propane, 4,4'-Isopropylidenebis(2-cyclohexylphenol)

B2749-25G
TCIAB2749-25GEA 172 EUR InStock
TCIAB2749-25G
2,2-Bis(3-cyclohexyl-4-hydroxyphenyl)propane ≥98.0% (par HPLC)
2,2-Bis(3-cyclohexyl-4-hydroxyphenyl)propane


Formule: C₂₇H₃₆O₂
MW: 392,58 g/mol
Numéro CAS: 57100-74-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité