Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(1R,3R)-5-(Bromomethylene)-1,3-bis(tert-butyldimethylsilyloxy)cyclohexane ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B2779-100MG
TCIAB2779-100MGEA 125 EUR InStock
TCIAB2779-100MG
(1R,3R)-5-(Bromomethylene)-1,3-bis(tert-butyldimethylsilyloxy)cyclohexane ≥95.0% (par GC)
(1R,3R)-5-(Bromomethylene)-1,3-bis(tert-butyldimethylsilyloxy)cyclohexane


Formule: C₁₉H₃₉BrO₂Si₂
MW: 435,59 g/mol
Numéro CAS: 387834-41-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité