1-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromo-4-fluoro-1-nitrobenzene, 2-Bromo-4-fluoronitrobenzene
B3061-5G
TCIAB3061-5GEA 58.3 EUR InStock
TCIAB3061-5G
1-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzène
Formule: C₆H₃BrFNO₂
MW: 220 g/mol
Numéro MDL: MFCD00792441
Numéro CAS: 700-36-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd6e8d23d5552829079a27250be8d2bfb4473aef&vid=cd6e8d23d5552829079a27250be8d2bfb4473aef&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité