Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

B3114-5G
TCIAB3114-5GEA 107 EUR InStock
TCIAB3114-5G
4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate


Formule: C₆H₄BBrF₄N₂
MW: 270,83 g/mol
Point de fusion: 133°C
Numéro MDL: MFCD00011894
Numéro CAS: 673-40-5
EINECS: 211-608-2
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b352f2e11c2264a7c8568408b6531235204dd60&vid=4b352f2e11c2264a7c8568408b6531235204dd60&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité