Bromo[(2,6-pyridinediyl)bis(3-methyl-1-imidazolyl-2-ylidene)]nickel bromide ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
B3354-1G
TCIAB3354-1GEA 175 EUR InStock
TCIAB3354-1G
Bromo[(2,6-pyridinediyl)bis(3-methyl-1-imidazolyl-2-ylidene)]nickel bromide ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Bromo[(2,6-pyridinediyl)bis(3-methyl-1-imidazolyl-2-ylidene)]nickel bromide
Formule: C₁₃H₁₃Br₂N₅Ni
Numéro CAS: 894102-11-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité