Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(E)-5-(2-Bromovinyl)-2'-deoxyuridine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-((E)-2-Bromovinyl)-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Brivudine, BVdU

B3404-100MG
TCIAB3404-100MGEA 126 EUR InStock
TCIAB3404-100MG
(E)-5-(2-Bromovinyl)-2'-deoxyuridine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(E)-5-(2-Bromovinyl)-2'-deoxyuridine


Formule: C₁₁H₁₃BrN₂O₅
MW: 333,14 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00058585
Numéro CAS: 69304-47-8
Merck Index: 14,01378
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +8.0 to +10.0 deg (C=1, MeOH)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité