Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

5-Bromonicotinamide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Bromo-3-pyridinecarboxamide

B3536-5G
TCIAB3536-5GEA 67.1 EUR InStock
TCIAB3536-5G
5-Bromonicotinamide ≥98.0% (par GC)
5-Bromonicotinamide


Formule: C₆H₅BrN₂O
MW: 201,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00173919
Numéro CAS: 28733-43-9
EINECS: 244-065-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46a0324abd145be23e6146d773104f2c10ce2c0b&vid=46a0324abd145be23e6146d773104f2c10ce2c0b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 218.0 to 223.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité