Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nɑ-Boc-N-ω-tosyl-L-arginine ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Boc-Arg(Tos)-OH, Nɑ-(tert-Butoxycarbonyl)-Nω-(p-toluenesulphonyl)-L-arginine

B3766-5G
TCIAB3766-5GEA 123 EUR InStock
TCIAB3766-5G
Nɑ-Boc-N-ω-tosyl-L-arginine ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Nalpha-Boc-N-omega-tosyl-L-arginine


Formule: C₁₈H₂₈N₄O₆S
MW: 428,50 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065557
Numéro CAS: 13836-37-8
EINECS: 237-549-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -3.0 to -5.0 deg (C=4,DMF)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité