Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Benzo[b]thiophene-2-carbaldehyde

B3777-5G
TCIAB3777-5GEA 80.3 EUR InStock
TCIAB3777-5G
Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde ≥98.0% (par GC)
Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde


Formule: C₉H₆OS
MW: 162,21 g/mol
Point d'ébullition: 136°C
Numéro MDL: MFCD01075041
Numéro CAS: 3541-37-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a7a9d1b341a19fcf5a4456e50e41517b01511f6&vid=0a7a9d1b341a19fcf5a4456e50e41517b01511f6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité