Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-4-hexylthiophène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

B3985-1G
TCIAB3985-1GEA 115 EUR InStock
TCIAB3985-1G
2-Bromo-4-hexylthiophène ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-4-hexylthiophène


Formule: C₁₀H₁₅BrS
MW: 247,19 g/mol
Point d'ébullition: 144°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18413571
Numéro CAS: 210705-84-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité