Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trifluoro(1,1,2,2-tétrafluoro-2-bromoéthoxy)éthylène ≥98.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromotetrafluoroethyl trifluorovinyl ether

Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)

B4169-5G
TCIAB4169-5GEA 105 EUR InStock
TCIAB4169-5G
Trifluoro(1,1,2,2-tétrafluoro-2-bromoéthoxy)éthylène ≥98.0% (par GC) stabilisé
Trifluoro(1,1,2,2-tétrafluoro-2-bromoéthoxy)éthylène


Formule: F₂CCFOCF₂CF₂Br
MW: 276,94 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02183517
Numéro CAS: 85737-06-0
EINECS: 288-516-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité