Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1'-Bis(dichlorophosphino)ferrocene ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

B4272-200MG
TCIAB4272-200MGEA 68.2 EUR InStock
TCIAB4272-200MG
1,1'-Bis(dichlorophosphino)ferrocene ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
1,1'-Bis(dichlorophosphino)ferrocene


Formule: C₁₀H₈Cl₄FeP₂
MW: 387,77 g/mol
Numéro MDL: MFCD01630854
Numéro CAS: 142691-70-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité