Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

3,6-Dihydro-2H-pyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: tert-Butyl 5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate, 1-Boc-1,2,3,6-tetrahydropyridine, tert-Butyl 1,2,3,6-Tetrahydropyridine-1-carboxylate, 1-tert-Butoxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine, 1,2,3,6-Tetrahydropyridine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester

B4357-1G
TCIAB4357-1GEA 63.8 EUR InStock
TCIAB4357-1G
3,6-Dihydro-2H-pyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester ≥97.0% (par GC)
3,6-Dihydro-2H-pyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester


Formule: C₁₀H₁₇NO₂
MW: 183,25 g/mol
Point d'ébullition: 84°C
Numéro MDL: MFCD04972245
Numéro CAS: 85838-94-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité