Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-9,9-di-n-octylfluorene ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromo-9,9-dioctyl-9H-fluorene

B4366-1G
TCIAB4366-1GEA 102 EUR InStock
TCIAB4366-1G
2-Bromo-9,9-di-n-octylfluorene ≥97.0% (par GC)
2-Bromo-9,9-di-n-octylfluorene


Formule: C₂₉H₄₁Br
MW: 469,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD12024273
Numéro CAS: 302554-80-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité