Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5,6-Bis(n-octyloxy)-2,1,3-benzothiadiazole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 5,6-Bis(octyloxy)benzo[c][1,2,5]thiadiazole

B4440-200MG
TCIAB4440-200MGEA 142 EUR InStock
TCIAB4440-200MG
5,6-Bis(n-octyloxy)-2,1,3-benzothiadiazole ≥98.0% (par GC)
5,6-Bis(n-octyloxy)-2,1,3-benzothiadiazole


Formule: C₂₂H₃₆N₂O₂S
MW: 392,60 g/mol
Numéro MDL: MFCD19440987
Numéro CAS: 1254353-37-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 94.0 to 98.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité