Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4'-Biphthalic anhydride ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,3,3,4-biphenyl tetracarboxylic dianhydride, a-BPDA, Diphenyl-2,3,3',4'-tetracarboxylic Dianhydride

B4629-5G
TCIAB4629-5GEA 67.1 EUR InStock
TCIAB4629-5G
3,4'-Biphthalic anhydride ≥98.0% (par GC)
3,4'-Biphthalic anhydride


Formule: C₁₆H₆O₆
MW: 294,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD09030654
Numéro CAS: 36978-41-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 97.0 %
Melting point 198.0 to 202.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité