Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-[Benzyl(2-hydroxyethyl)amino]-1-ethanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2-(Benzylimino)diethanol

B5081-1G
TCIAB5081-1GEA 103 EUR InStock
TCIAB5081-1G
2-[Benzyl(2-hydroxyethyl)amino]-1-ethanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-[Benzyl(2-hydroxyethyl)amino]-1-ethanol


Formule: C₁₁H₁₇NO₂
MW: 195,26 g/mol
Point d'ébullition: 226°C
Numéro MDL: MFCD00020587
Numéro CAS: 101-32-6
EINECS: 202-934-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité