Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Boc-L-alaninal ≥98.0% (par GC, azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-tert-Butoxycarbonyl-L-alaninal, Boc-L-Ala-aldehyde, Boc-L-alaninal, Boc-Ala-aldehyde, (S)-(1-Oxopropan-2-yl)carbamic acid tert-Butyl ester, (S)-tert-Butyl (1-Oxopropan-2-yl)carbamate

B6073-1G
TCIAB6073-1GEA 99 EUR InStock
TCIAB6073-1G
Boc-L-alaninal ≥98.0% (par GC, azote total)
Boc-L-alaninal


Formule: C₈H₁₅NO₃
MW: 173,212 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143786
Numéro CAS: 79069-50-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité