Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Benzoylphenyl methacrylate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Methacryloyloxybenzophenone, Methacrylic acid 4-Benzoylphenyl ester

B6151-25G
TCIAB6151-25GEA 134 EUR InStock
TCIAB6151-25G
4-Benzoylphenyl methacrylate ≥98.0% (par GC)
4-Benzoylphenyl methacrylate


Formule: C₁₇H₁₄O₃
MW: 266,30 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD30470334
Numéro CAS: 56467-43-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité