Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Chloroacetyl-DL-norleucine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

C0102-1G
TCIAC0102-1GEA 72.6 EUR InStock
TCIAC0102-1G
N-Chloroacetyl-DL-norleucine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
N-Chloroacetyl-DL-norleucine


Formule: C₈H₁₄ClNO₃
MW: 207,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059650
Numéro CAS: 67206-26-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 112.0 to 114.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité