Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-9,10-anthraquinone ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloroanthraquinone

C0123-25G
TCIAC0123-25GEA 49.5 EUR InStock
TCIAC0123-25G
2-Chloro-9,10-anthraquinone ≥99.0% (par GC)
2-Chloro-9,10-anthraquinone


Formule: C₁₄H₇ClO₂
MW: 242,66 g/mol
Point d'ébullition: 292 °C (30 -rr)
Point de fusion: 207…210 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001227
Numéro CAS: 131-09-9
EINECS: 205-010-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=176571e3b3261fd5cfcdbe7a64ec0ef7a5f23b65&vid=176571e3b3261fd5cfcdbe7a64ec0ef7a5f23b65&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 209.0 to 212.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité