Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Chloro-2-iodobenzène ≥98.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloro-1-iodobenzene

Stabilization: Stabilised with copper chip

C0189-25G
TCIAC0189-25GEA 61.6 EUR InStock
TCIAC0189-25G
1-Chloro-2-iodobenzène ≥98.0% (par GC) stabilisé
1-Chloro-2-iodobenzène


Formule: C₆H₄ClI
MW: 238,45 g/mol
Point d'ébullition: 232°C
Point de fusion: 1 °C
Densité: 1,954 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 112°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001033
Numéro CAS: 615-41-8
EINECS: 210-423-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66386fb678842f98a4c135ccd81fad3fccb3780e&vid=66386fb678842f98a4c135ccd81fad3fccb3780e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité