Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chloro-2-nitroanisole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Chloro-4-methoxy-3-nitrobenzene

C0216-25G
TCIAC0216-25GEA 62.7 EUR InStock
TCIAC0216-25G
4-Chloro-2-nitroanisole ≥98.0% (par GC)
4-Chloro-2-nitroanisole


Formule: C₇H₆ClNO₃
Point de fusion: 97.5 °C
Numéro MDL: MFCD00024327
Numéro CAS: 89-21-4
EINECS: 201-887-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac55a51a8b00aeee085b201ae3e5ce1c5c65b41&vid=1ac55a51a8b00aeee085b201ae3e5ce1c5c65b41&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 99.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité