Cinchonidine sulphate dihydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
C0349-25G
TCIAC0349-25GEA 82.5 EUR InStock
TCIAC0349-25G
Cinchonidine sulphate dihydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Cinchonidine sulphate dihydrate
Formule: C₁₉H₂₂N₂O
MW: 490,54 g/mol
Numéro MDL: MFCD00067565
Numéro CAS: 524-61-8
EINECS: 208-362-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water 6.5 to 7.2 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité