Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de 2-chloro-4-nitrobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Chloro-4-nitrobenzoylchloride, 2-Chloro-4-nitrobenzene-1-carbonyl chloride

C0425-25G
TCIAC0425-25GEA 143 EUR InStock
TCIAC0425-25G
Chlorure de 2-chloro-4-nitrobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 2-chloro-4-nitrobenzoyle


Formule: C₇H₃Cl₂NO₃
MW: 220,01 g/mol
Point d'ébullition: 112 - 116 °C (0,35 -rr)
Point de fusion: 115 °C
Numéro MDL: MFCD00051515
Numéro CAS: 7073-36-1
EINECS: 230-367-4
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a40b0a18c5023c8a25d8339281cde334a117a2d&vid=7a40b0a18c5023c8a25d8339281cde334a117a2d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité