Crocein scarlet 3B
Fournisseur: TCI
Synonyms: Acid Red 73
C0531-25G
TCIAC0531-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAC0531-25G
Crocein scarlet 3B
Crocein scarlet 3B
Formule: C₂₂H₁₆N₄O₇S₂
MW: 556,47 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003907
Numéro CAS: 5413-75-2
EINECS: 226-502-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Lambda max. 508.0 to 512.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 490 (H2O, 508.0 to 512.0 nm)
Drying loss max. 10.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité