Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cholesteryl bromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

C0695-10G
TCIAC0695-10GEA 124 EUR InStock
TCIAC0695-10G
Cholesteryl bromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Cholesteryl bromide


Formule: C₂₇H₄₅Br
MW: 449,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00053454
Numéro CAS: 516-91-6
EINECS: 208-227-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -13.0 to -21.0 deg (C=1,toluene)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité